Få mere at vide
5-(2-Furyl)cyclohexane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10506805 5 g 5g
10121122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11333DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1774-11-4
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00104796
InChI nøgle FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl, 5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione, maybridge1_003103, 5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione, 5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione
PubChem CID 699513
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
SMIL C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%