Få mere at vide
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421334
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10421334 5 g 5g
10095822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35001DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 116153-81-2
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.147
MDL nummer MFCD05170057
InChI nøgle GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 654018
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-3-carboxylsyre
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 178.15
Procent renhed 97%