Få mere at vide
[5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585953
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10585953 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10005832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10777105 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84978-67-6
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
InChI nøgle NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
PubChem CID 7060534
IUPAC navn [3-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-5-yl]methanol
SMIL C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%