Få mere at vide
5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10056002 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 108128-39-8
Molekylær formel C9H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD08060535
InChI nøgle XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
SMIL CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol-3-carboxylsyre
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%