Få mere at vide
[5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082304
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082304 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10192844 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876728-41-5
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD08271948
InChI nøgle XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
IUPAC navn [5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMIL CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%