Få mere at vide
5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1H-pyrrol-3-methanamin, TRC
Artikelnummer. 30135742
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135742 500 mg
17991775 1 g
17924975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD632263500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1610043-62-3
Molekylær formel C13 H10 F3 N O
Molekylvægt (g/mol) 253.22
Synonym 1-(5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine
IUPAC navn 4-phenoxy-2-(trifluormethyl)anilin.
SMIL Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1H-pyrrole-3-methanamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)11-8-10(6-7-12(11)17)18-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
Formel vægt 253.071
Procent renhed >95%