Få mere at vide
5-(2-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO3/c12-9-5-2-1-4-8(9)10(13)6-3-7-11(14)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 210.0692 |