Få mere at vide
5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12) |
| Formel vægt | 164.0498 |