Få mere at vide
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-methanol |
| CAS | 881674-58-4 |
| Molekylær formel | C11 H10 F N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-6,13-14H,7H2 |
| SMIL | OCc1c[nH]c(c1)c2ccccc2F |
| IUPAC navn | [5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.202 |
| Formel vægt | 191.075 |