Få mere at vide
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-carbaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H |
| Formel vægt | 189.059 |