missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Mikromol™

Artikelnummer. 30459069
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459069 4 x 25 mg
30051104 25 mg
17921166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459069 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0254.2900254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
CAS 139756-21-1
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
Løsningstype Neat
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
IUPAC navn 5-(2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 312.37
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 312.1586 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.