missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 139756-21-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H20 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC |
| IUPAC navn | 5-(2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?