Få mere at vide
5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-thion, TRC
Artikelnummer. 30373409
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30373409 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30373409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89271025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Molekylær formel C17H20N4OS
Mængde 25 mg
Synonym 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Formel vægt 328.1358