missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30358154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358154 10 mg
30366558 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36965010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 898224-95-8
Molekylær formel C18H26ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 367.87
Synonym Bendamustine Impurity
IUPAC navn ethyl 4-(5-((2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate
SMIL OCCN(CCCl)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C)=C2C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O3/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-20-15-13-14(7-8-16(15)21(17)2)22(10-9-19)11-12-23/h7-8,13,23H,3-6,9-12H2,1-2H3
Formel vægt 367.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.