Få mere at vide
5-(2-chlorethyl)-1,3-benzodioxol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10624975 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10377454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624975 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50824CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23808-46-0
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD08435910
InChI nøgle YFVIYUCTLBXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloroethyl-1,3-benzodioxole, 5-2-chloroethyl-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-2-chloroethyl, 4-2-chloroethyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-2-chloroethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 15815969
IUPAC navn 5-(2-chlorethyl)-1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Chloroethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 184.62
Procent renhed 97%