Få mere at vide
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-55-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Hydrochloride Imp. L (EP), Ticlopidine Imp. L (EP), Ticlopidine USP Related Compound B, Ticlopidine USP RC B, Ticlopidine Related Compound B, Ticlopidine Hydrochloride Impurity L, Ticlopidine Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-10(12)9-16-7-5-13-11(14(16)17)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2 |
| SMIL | Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2=O |
| IUPAC navn | 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4-one |
| Vis mere |