Få mere at vide
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052663
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052663 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052663 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0150.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
CAS 68559-55-7
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H12 Cl N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Hydrochloride Imp. L (EP), Ticlopidine Imp. L (EP), Ticlopidine USP Related Compound B, Ticlopidine USP RC B, Ticlopidine Related Compound B, Ticlopidine Hydrochloride Impurity L, Ticlopidine Impurity L
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-10(12)9-16-7-5-13-11(14(16)17)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2
SMIL Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2=O
IUPAC navn 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 277.77
Mængde 50 mg
Formel vægt 277.0328 g/mol