Få mere at vide
5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31431807
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31431807 5 g
31415490 25 g
31430438 10 g
31421731 1 g
31422127 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31431807 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126885g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one
CAS 65435-04-3
Molekylær formel C10H8ClNO2
MDL nummer MFCD04115734
Mængde 5 g
SMIL O=C1NC2=C(C=C(C(CCl)=O)C=C2)C1
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Procent renhed 98%