Få mere at vide
5-(2-Bromphenyl)-1,3-oxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321673
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321673 1 g 1g
10299712 250 mg 250mg
10021884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35710DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 328270-70-8
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.057
MDL nummer MFCD05668985
InChI nøgle JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
PubChem CID 3780551
IUPAC navn 5-(2-bromphenyl)-1,3-oxazol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.06
Procent renhed 95%