Få mere at vide
5-(2-Bromoethyl-d4)-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Bromoethyl-d4)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 1189652-25-2 |
| Molekylær formel | C10H7D4BrO |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2/i3D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])c1ccc2OCCc2c1 |
| IUPAC navn | 5-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.12 |
| Formel vægt | 230.0244 |