Få mere at vide
5-(2-bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30347991
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30347991 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30347991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684233500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 127264-14-6
Molekylær formel C10 H11 Br O
Mængde 500 mg
Synonym Darifenacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2
SMIL BrCCc1ccc2OCCc2c1
IUPAC navn 5-(2-bromoethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 227.1
Formel vægt 225.9993