Få mere at vide
5-(2-Bromethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine |
| CAS | 1710-62-9 |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C10H11BrO3 |
| MDL nummer | MFCD00099411 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane |
| InChI nøgle | IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |