missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC

Artikelnummer. 30331674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331674 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6884605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 59827-93-9
Molekylær formel C13H12BrNO3
Mængde 5 mg
Synonym 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone (ACI)
InChI formel InChI=1S/C13H12BrNO3/c1-2-9(14)13(18)8-3-5-10(16)12-7(8)4-6-11(17)15-12/h3-6,9,16H,2H2,1H3,(H,15,17)
SMIL O=C1NC2=C(C(C(C(Br)CC)=O)=CC=C2O)C=C1
IUPAC navn 5-(2-bromobutanoyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 310.14
Formel vægt 309
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.