missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2-(Benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide, TRC

Artikelnummer. 30343118
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343118 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22485525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2-(Benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide
CAS 2386661-13-6
Molekylær formel C16H18N2O3
Mængde 25 mg
Synonym Labetalol EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O3/c17-16(21)13-8-12(6-7-14(13)19)15(20)10-18-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15,18-20H,9-10H2,(H2,17,21)
SMIL O=C(N)C1=CC(C(O)CNCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O
IUPAC navn 5-(2-(benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 286.33
Formel vægt 286.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.