Få mere at vide
5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418841 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11418841 1 g
1 options
Artikelnummer. 11418841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215474001
Synthetic. Soluble in DMSO and 1N NaOH (2.0mg/mL). Free Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid
CAS 50402-56-7
Farve Gray-Yellow
Molekylær formel C12H14N2O3S
MDL nummer MFCD00066932
Mængde 1 g
Synonym 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonic acid, 1,5-edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid, edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalene sulfonic acid, 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonic acid, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 5-2-aminoethyl amino
InChI nøgle SJQRQOKXQKVJGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCNC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 5-[(2-aminoethyl)amino]naphthalene-1-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 266.32
PubChem CID 92329
Formel vægt 266.32
Fysisk form Krystallinsk pulver