Få mere at vide
5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid |
| CAS | 50402-56-7 |
| Farve | Gray-Yellow |
| Molekylær formel | C12H14N2O3S |
| MDL nummer | MFCD00066932 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonic acid, 1,5-edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid, edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalene sulfonic acid, 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonic acid, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 5-2-aminoethyl amino |
| InChI nøgle | SJQRQOKXQKVJGJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NCCNC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | 5-[(2-aminoethyl)amino]naphthalene-1-sulfonic acid |
| Vis mere |