missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (4-O-methyldopamin hydrochlorid), Mikromol™

Artikelnummer. 30051038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051038 25 mg
30050821 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051038 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0384.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (4-O-methyldopamin hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dopamine Imp. A (EP), 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dopamine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
IUPAC navn 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 203,0713 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.