Få mere at vide
5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (4-O-methyldopamin hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050821
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050821 100 mg
30051038 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050821 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0384.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (4-O-methyldopamin hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dopamine Imp. A (EP), 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dopamine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
IUPAC navn 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Mængde 100 mg
Formel vægt 203,0713 g/mol