missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol |
| CAS | 1076198-81-6 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-8-4-7(11)5-9(6-8)13-3-2-10/h4-6,11H,2-3,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)cc(OCCN)c1 |
| IUPAC navn | 3-(2-aminoethoxy)-5-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vægt | 183.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?