Få mere at vide
5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium Chloridhydrochlorid (Acetylthiaminhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17952286
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952286 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0049.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium Chlorid Hydrochlorid (Acetylthiamin Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Acetate Hydrochloride
CAS 1037-29-2
Analyt- eller komponentnavne Thiamine Acetate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C14H20Cl2N4O2S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiamine, acetate (ester), monohydrochloride (8CI), Thiamine, acetate, hydrochloride (7CI), Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMIL Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethylacetat; klorid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 379.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 378,0684 g/mol