Få mere at vide
5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-anastrozole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-anastrozole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O2/c1-18(2,11-20)14-7-13(8-15(9-14)19(3,4)12-21)10-22-16(23)5-6-17(22)24/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 323.1634 |