missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-anastrozole, TRC

Artikelnummer. 30352460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352460 500 mg
30365842 100 mg
30362391 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD241280500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1301724-97-9
Molekylær formel C19H21N3O2
Molekylvægt (g/mol) 323.39
Synonym 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-(5-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)methyl)-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile)
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(CN2C(=O)CCC2=O)cc(c1)C(C)(C)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-anastrozole
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O2/c1-18(2,11-20)14-7-13(8-15(9-14)19(3,4)12-21)10-22-16(23)5-6-17(22)24/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3
Formel vægt 323.1634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.