Få mere at vide
5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid |
| CAS | 500904-61-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 0Gemfibrozil Related Compound A, Gemfibrozil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C |
| IUPAC navn | 5-(2,5-dimethyl-4-prop-1-enylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid |
| Vis mere |