Få mere at vide
5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049797
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049797 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049797 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0641.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
CAS 500904-61-0
Analyt- eller komponentnavne (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 0Gemfibrozil Related Compound A, Gemfibrozil Impurity E
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)
SMIL CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C
IUPAC navn 5-(2,5-dimethyl-4-prop-1-enylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 290.1882 g/mol