Få mere at vide
5-[(2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2OS2/c1-10-8-12(9-14-15(19)17-16(20)21-14)11(2)18(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3,(H,17,19,20)/b14-9+ |
| Formel vægt | 314.0548 |