missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 125697-93-0 |
| Molekylær formel | C14 H13 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO5/c16-10-2-4-12(17)8(5-10)7-15-9-1-3-13(18)11(6-9)14(19)20/h1-6,15-18H,7H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(NCc2cc(O)ccc2O)ccc1O |
| IUPAC navn | 5-[(2,5-dihydroxyphenyl)methylamino]-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.26 |
| Formel vægt | 275.0794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?