missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30370609
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370609 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4520001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
CAS 125697-93-0
Molekylær formel C14 H13 N O5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO5/c16-10-2-4-12(17)8(5-10)7-15-9-1-3-13(18)11(6-9)14(19)20/h1-6,15-18H,7H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)c1cc(NCc2cc(O)ccc2O)ccc1O
IUPAC navn 5-[(2,5-dihydroxyphenyl)methylamino]-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Formel vægt 275.0794
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.