Få mere at vide
5-(2,3-dichlorphenyl)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand 0,026 g
/L (25 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole |
| Smeltepunkt | 180 °C til 182 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 0,026 g/L (25 °C). |
| Formel vægt | 215.04 |
| Procent renhed | 97% |