Få mere at vide
5-[2-(2-Naphthyloxy)phenyl]-2H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2-(2-Naphthyloxy)phenyl]-2H-tetrazole |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12N4O/c1-2-6-13-11-14(10-9-12(13)5-1)22-16-8-4-3-7-15(16)17-18-20-21-19-17/h1-11H,(H,18,19,20,21) |
| Formel vægt | 288.1011 |