missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30456132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456132 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7897551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 898787-39-8
Molekylær formel C9H7F3O3S
Mængde 1 g
Synonym Ethyl 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H7F3O3S/c1-2-15-8(14)6-4-3-5(16-6)7(13)9(10,11)12/h3-4H,2H2,1H3
SMIL O=C(C(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)S1
IUPAC navn ethyl 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 252.21
Formel vægt 252.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.