Få mere at vide
5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17990536
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17990536 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17990536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1312.050025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
CAS 29639-67-6
Analyt- eller komponentnavne 5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dihydro-5-(1-methylbutyl)-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(1-Methylbutyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. A (EP), Thiopental Imp. A (EP), Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-3-4-5(2)6-7(12)10-9(14)11-8(6)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,12,13,14)
SMIL CCCC(C)C1C(=O)NC(=S)NC1=O
IUPAC navn 5-pentan-2-yl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 214.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 214.0776 g/mol