Få mere at vide
5-(1H-Pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, TRC
Artikelnummer. 30410640
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30410640 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30410640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99883350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(1H-Pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
CAS 172152-53-3
Molekylær formel C11H9N3S
Mængde 50 mg
Synonym Ilaprazole Impurity 61
InChI formel InChI=1S/C11H9N3S/c15-11-12-9-4-3-8(7-10(9)13-11)14-5-1-2-6-14/h1-7H,(H2,12,13,15)
SMIL Sc1nc2ccc(cc2[nH]1)n3cccc3
IUPAC navn 6-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole-2-thiol
Molekylvægt (g/mol) 215.27
Formel vægt 215.0517