Få mere at vide
5-(1H-Indol-3-ylmethyl)imidazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)imidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 21753-16-2 |
| Molekylær formel | C12H11N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tadalafil Impurity 63 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,13H,5H2,(H2,14,15,16,17) |
| SMIL | O=C1NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-(1H-indol-3-ylmethyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0851 |