Få mere at vide
5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one |
| CAS | 4311-88-0 |
| Molekylær formel | C13H13N3OS |
| MDL nummer | MFCD00056916 |
| Mængde | 50 mg |
| SMIL | CN1C(NC(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=O)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.33 |
| Procent renhed | 98% |