missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,16-Androstadien-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,16-Androstadien-3-ol |
| CAS | 1224-94-8 |
| Molekylær formel | C19H28O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | delta5,16-Androstadien-3beta-ol, (3beta)-Androsta-5,16-dien-3-ol, 3beta-Hydroxyandrosta-5,16-diene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,5,9,14-17,20H,4,6-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2 |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.43 |
| Formel vægt | 272.214 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?