Få mere at vide
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Artikelnummer. 16449018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16449018 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16449018 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0562
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 522.63 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.85%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Euphorbia factor L3