Få mere at vide
[5'-13C]Uridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [5'-13C]Uridine |
| CAS | 478511-16-9 |
| Molekylær formel | C813CH12N2O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], β-Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione[5'-13C], NSC 20256[5'-13C], β-Uridine[5'-13C], Uridine-5'-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1 |
| SMIL | O=C(N([C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]([13CH2]O)O1)C=C2)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl-13C)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.2 |
| Formel vægt | 245.07 |