Få mere at vide
5,12-Napthacenequinon, TRC
Artikelnummer. 30483042
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483042 5 g -
30472008 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3440005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,12-Napthacenequinone
CAS 1090-13-7
Molekylær formel C18H10O2
Mængde 5 g
Synonym Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone
InChI formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
SMIL O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
IUPAC navn Tetracene-5,12-Dione
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.0681