missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,12-Napthacenequinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,12-Napthacenequinone |
| CAS | 1090-13-7 |
| Molekylær formel | C18H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H |
| SMIL | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13 |
| IUPAC navn | Tetracene-5,12-Dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vægt | 258.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?