Få mere at vide
5,12-Dihydroquinoxalino[2,3-b]quinoxaline (~90%), TRC
Artikelnummer. 30382044
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30382044 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30382044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4517435MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,12-Dihydroquinoxalino[2,3-b]quinoxaline
CAS 531-46-4
Molekylær formel C14H10N4
Mængde 5 mg
Synonym ML090: Fluoflavin, Fluoflavine
InChI formel InChI=1S/C14H10N4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13-14(16-10)18-12-8-4-3-7-11(12)17-13/h1-8H,(H,15,17)(H,16,18)
SMIL O=C(C(Cl)=CCC1)N1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 234.26