Få mere at vide
Δ-5(10)-Norethindrone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30420818
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30420818 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6759951MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-17-yl Acetate
CAS 19637-28-6
Molekylær formel C22 H28 O3
Mængde 1 mg
Synonym 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. B (EP), (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one Acetate, Norethindrone Acetate EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,18-20H,5-13H2,2-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CCOC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)N(N=O)[C@@H](C)C(N2[C@@H](CCC2)C(O)=O)=O)=O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-Ethynyl-13-methyl-3-oxo-2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 340.46
Formel vægt 340.2