missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,10-Dihydro-5-methyl-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, TRC

Artikelnummer. 30371661
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371661 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4533705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,10-Dihydro-5-methyl-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
CAS 5026-42-6
Molekylær formel C14H12N2O
Mængde 5 mg
Synonym N-des-[2-(Dimethylamino)ethyl]dibenzepin
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O/c1-16-12-8-4-2-6-10(12)14(17)15-11-7-3-5-9-13(11)16/h2-9H,1H3,(H,15,17)
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C(=O)NC3=CC=CC=C31
IUPAC navn 11-methyl-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 224.26
Formel vægt 224.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.