Få mere at vide
5,10-Dihydro-2-methyl-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine Lactame |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15) |
| Formel vægt | 230.0514 |
| Procent renhed | >95% |